5-iod-α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-m-xylen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Iodo-α,α,α,β,β,β-Hexafluoro-m-xylene, 1,3-Di(trifluormethyl)-5-iodbenzene, 1,3-Bis(trifluoromethyl)-5-iodobenzene, 1-Iodo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 3,5-Bis(trifluoromethyl)iodobenzene
PC3108-100G PC3108-10G PC3108-25G
APOSPC3108-100GEA 676 DKK
APOSPC3108-100G APOSPC3108-10G APOSPC3108-25G
5-iod-α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-m-xylen 98%
5-iod-α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-m-xylen
Formel: C₈H₃F₆I
Molekylvægt: 340.01 g/mol
Kogepunkt: 62…64 °C/12mmHg
Massefylde: 1.919 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 74 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040837
CAS-nummer: 328-73-4