5-Brom-α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-m-xylen 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3,5-Bis(trifluoromethyl)-1-bromobenzene, 1-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 5-Bromo-α,α,α,β,β,β-Hexafluoro-m-xylene, 1,3-Bis(trifluoromethyl)-5-bromobenzene, 3,5-Bis(trifluoromethyl)bromobenzene, 5-Bromo-α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylene
PC3106-100G PC3106-25G PC3106-500G
APOSPC3106-100GEA 295 DKK
APOSPC3106-100G APOSPC3106-25G APOSPC3106-500G
5-Brom-α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-m-xylen 99%
5-Brom-α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-m-xylen
Reagent for adding inductively withdrawing substituent into precursors for carbocations, J.O.C., 1984, 49, 2608
Formel: C₈H₃BrF₆
Molekylvægt: 293.01 g/mol
Kogepunkt: 155 °C
Smeltepunkt: –16 °C
Massefylde: 1.699 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000381
CAS-nummer: 328-70-1