1-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3105W-25G PC3105W-100G PC3105W-5G
APOSPC3105W-25GEA 371 DKK
APOSPC3105W-25G APOSPC3105W-100G APOSPC3105W-5G
1-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene 97%
1-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
Formel: C₈H₃BrF₆
Kogepunkt: 158 °C/740mmHg
Massefylde: 1,738 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 69 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00074904
CAS-nummer: 327-75-3