2,4-Bis(trifluoromethyl)benzyl chloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC3105D-25G PC3105D-5G PC3105D-100G
APOSPC3105D-25GEA 3510 DKK
APOSPC3105D-25G APOSPC3105D-5G APOSPC3105D-100G
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzyl chloride 98%
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzyl chloride
Formel: C₉H₅ClF₆
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00083537
CAS-nummer: 195136-46-0
UN nummer: 1760
ADR: 8,III