3,5-Bis(trifluormethyl)benzylbromid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-(Bromomethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
PC3105-25G PC3105-500G
APOSPC3105-25GEA 327 DKK
APOSPC3105-25G APOSPC3105-500G
3,5-Bis(trifluormethyl)benzylbromid 98%
3,5-Bis(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₉H₅BrF₆
Molekylvægt: 307.03 g/mol
Kogepunkt: 136…140 °C/14mmHg
Smeltepunkt: 18 °C
Massefylde: 1.675 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 26 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009905
CAS-nummer: 32247-96-4
EINECS: 250-971-1
UN nummer: 2920
ADR: 8+3 II