2,4-Bis(trifluormethyl)benzylbromid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC3104T-1G PC3104T-5G PC3104T-25G
APOSPC3104T-1GEA 305 DKK
APOSPC3104T-1G APOSPC3104T-5G APOSPC3104T-25G
2,4-Bis(trifluormethyl)benzylbromid
2,4-Bis(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₉H₅BrF₆
Kogepunkt: 112 °C/0,2mmHg
Massefylde: 1,637 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 54 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010306
CAS-nummer: 140690-56-8
UN nummer: 2920
ADR: 8+3,II