3,5-Bis(trifluormethyl)benzylamin 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)methanamine
PC3104M-100G PC3104M-25G PC3104M-1G PC3104M-10G
APOSPC3104M-100GEA 1490 DKK
APOSPC3104M-100G APOSPC3104M-25G APOSPC3104M-1G APOSPC3104M-10G
3,5-Bis(trifluormethyl)benzylamin 95%
3,5-Bis(trifluormethyl)benzylamin
Formel: C₉H₇F₆N
Molekylvægt: 243.15 g/mol
Kogepunkt: 82…84 °C/15mmHg
Smeltepunkt: 50…55 °C
Flammepunkt: 78 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009909
CAS-nummer: 85068-29-7
EINECS: 285-290-9
UN nummer: 3259
ADR: 8 II