3,5-Bis(trifluormethyl)benzoylchlorid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride, 3,5-bis(trifluoromethyl)benzoylchloride
PC3104-100G PC3104-25G PC3104-5G
APOSPC3104-100GEA 687 DKK
APOSPC3104-100G APOSPC3104-25G APOSPC3104-5G
3,5-Bis(trifluormethyl)benzoylchlorid 98%
3,5-Bis(trifluormethyl)benzoylchlorid
Formel: C₉H₃ClF₆O
Molekylvægt: 276.57 g/mol
Kogepunkt: 65…67 °C/12mmHg
Massefylde: 1.526 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 72 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000387
CAS-nummer: 785-56-8
EINECS: 212-322-0
UN nummer: 3265
ADR: 8 II