2,4-Bis(trifluormethyl)benzoylchlorid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC3103D-1G PC3103D-25G PC3103D-100G
APOSPC3103D-1GEA 164 DKK
APOSPC3103D-1G APOSPC3103D-25G APOSPC3103D-100G
2,4-Bis(trifluormethyl)benzoylchlorid 98%
2,4-Bis(trifluormethyl)benzoylchlorid
Formel: C₉H₃ClF₆O
Molekylvægt: 276.57 g/mol
Kogepunkt: 179 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061227
CAS-nummer: 53130-43-1
UN nummer: 3265
ADR: 8 III