3,5-Bis(trifluormethyl)benzophenon 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)(phenyl)methanone, 1,3-Di(trifluormethyl)-5-(phenylmethanoyl)benzene
PC3103-10G PC3103-50G PC3103-5G
APOSPC3103-10GEA 382 DKK
APOSPC3103-10G APOSPC3103-50G APOSPC3103-5G
3,5-Bis(trifluormethyl)benzophenon 97%
3,5-Bis(trifluormethyl)benzophenon
Formel: C₁₅H₈F₆O
Molekylvægt: 318.22 g/mol
Kogepunkt: 111…112 °C/0.2mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00015510
CAS-nummer: 21221-93-2
EINECS: 244-282-5