3,4'-Bis(trifluormethyl)benzophenon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(Trifluormethyl)-3-((4-(trifluormethyl)phenyl)methanoyl)benzene
PC3102-25G PC3102-5G PC3102-10G
APOSPC3102-25GEA 2750 DKK
APOSPC3102-25G APOSPC3102-5G APOSPC3102-10G
3,4'-Bis(trifluormethyl)benzophenon 98%
3,4'-Bis(trifluormethyl)benzophenon
Formel: C₁₅H₈F₆O
Molekylvægt: 318.22 g/mol
Smeltepunkt: 93…97 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013561
CAS-nummer: 21084-22-0