3,5-Bis(trifluormethyl)benzonitril 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3100-100G PC3100-25G PC3100-500G
APOSPC3100-100GEA 578 DKK
APOSPC3100-100G APOSPC3100-25G APOSPC3100-500G
3,5-Bis(trifluormethyl)benzonitril 97%
3,5-Bis(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₉H₃F₆N
Molekylvægt: 239.12 g/mol
Kogepunkt: 154…156 °C
Smeltepunkt: 16…21 °C
Massefylde: 1.421 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 72 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000379
CAS-nummer: 27126-93-8
EINECS: 248-240-7
UN nummer: 3276
ADR: 6.1 III