2,4-Bis(trifluormethyl)benzonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC3095-1G PC3095-5G PC3095-25G
APOSPC3095-1GEA 371 DKK
APOSPC3095-1G APOSPC3095-5G APOSPC3095-25G
2,4-Bis(trifluormethyl)benzonitril 98%
2,4-Bis(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₉H₃F₆N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061225
CAS-nummer: 177952-38-4
UN nummer: 3276
ADR: 6.1,III