2-Chlor-4-methylbenzotriflourid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Chloro-4-methyl-1-(trifluoromethyl)benzene
PC3091-1G PC3091-25G PC3091-5G
APOSPC3091-1GEA 164 DKK
APOSPC3091-1G APOSPC3091-25G APOSPC3091-5G
2-Chlor-4-methylbenzotriflourid 98%
2-Chlor-4-methylbenzotriflourid
Formel: C₈H₆ClF₃
Molekylvægt: 194.58 g/mol
Kogepunkt: 91 °C/50mmHg
Flammepunkt: 69 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00190112
CAS-nummer: 74483-46-8