3,5-Bis(trifluoromethyl)benzhydrazide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzohydrazide
PC3090C-100G PC3090C-25G
APOSPC3090C-100GEA 3010 DKK
APOSPC3090C-100G APOSPC3090C-25G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzhydrazide 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzhydrazide
Formel: C₉H₆F₆N₂O
Molekylvægt: 272.15 g/mol
Smeltepunkt: 132…134 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051848
CAS-nummer: 26107-82-4
EINECS: 247-462-1