2,6-Bis(trifluormethyl)benzoesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3089-10G PC3089-1G PC3089-5G
APOSPC3089-10GEA 0 DKK
APOSPC3089-10G APOSPC3089-1G APOSPC3089-5G
2,6-Bis(trifluormethyl)benzoesyre 98%
2,6-Bis(trifluormethyl)benzoesyre
Formel: C₉H₄F₆O₂
Smeltepunkt: 136…140 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000376
CAS-nummer: 24821-22-5
EINECS: 246-479-1