2,5-Bis(trifluormethyl)benzoesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3088-1G PC3088-5G PC3088-25G
APOSPC3088-1GEA 164 DKK
APOSPC3088-1G APOSPC3088-5G APOSPC3088-25G
2,5-Bis(trifluormethyl)benzoesyre 98%
2,5-Bis(trifluormethyl)benzoesyre
Formel: C₉H₄F₆O₂
Kogepunkt: 248,5 °C
Smeltepunkt: 77…80 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013249
CAS-nummer: 42580-42-7