2,4-Bis(trifluormethyl)benzoesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3087-25G PC3087-5G PC3087-1G
APOSPC3087-25GEA 994 DKK
APOSPC3087-25G APOSPC3087-5G APOSPC3087-1G
2,4-Bis(trifluormethyl)benzoesyre 98%
2,4-Bis(trifluormethyl)benzoesyre
Formel: C₉H₄F₆O₂
Molekylvægt: 258.12 g/mol
Kogepunkt: 260
Smeltepunkt: 108…111 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042496
CAS-nummer: 32890-87-2