3,3'-Bis(trifluoromethyl)benzidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3,3'-Bis(trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
PC3086M-1G PC3086M-250MG
APOSPC3086M-1GEA 2730 DKK
APOSPC3086M-1G APOSPC3086M-250MG
3,3'-Bis(trifluoromethyl)benzidine 97%
3,3'-Bis(trifluoromethyl)benzidine
Formel: C₁₄H₁₀F₆N₂
Molekylvægt: 320.24 g/mol
Smeltepunkt: 116…118 °C
Flammepunkt: 165 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236672
CAS-nummer: 346-88-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III