3,5-Bis(trifluormethyl)benzensulfonylchlorid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC3085-25G PC3085-5G
APOSPC3085-25GEA 698 DKK
APOSPC3085-25G APOSPC3085-5G
3,5-Bis(trifluormethyl)benzensulfonylchlorid
3,5-Bis(trifluormethyl)benzensulfonylchlorid
Formel: C₈H₃ClF₆O₂S
Molekylvægt: 312.62 g/mol
Smeltepunkt: 34…38 °C
Flammepunkt: 108 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014725
CAS-nummer: 39234-86-1
UN nummer: 3261
ADR: 8 II