2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3079-1G PC3079-5G
APOSPC3079-1GEA 164 DKK
APOSPC3079-1G APOSPC3079-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formel: C₁₀H₆F₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236291
CAS-nummer: 237069-83-9