2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC3077-5G PC3077-10G PC3077-1G
APOSPC3077-5GEA 702 DKK
APOSPC3077-5G APOSPC3077-10G APOSPC3077-1G
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formel: C₈H₈BF₃O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03428511
CAS-nummer: 312936-89-3