4-Ethoxy-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3071-1G PC3071-250MG
APOSPC3071-1GEA 280 DKK
APOSPC3071-1G APOSPC3071-250MG
4-Ethoxy-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
4-Ethoxy-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formel: C₉H₁₀BF₃O₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08059515
CAS-nummer: 313545-39-0