α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-m-xylen 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,3-Bis(trifluoromethyl)benzene, α,α,α,β,β,β-Hexafluoro-m-xylene
PC3070-1KG PC3070-250G
APOSPC3070-1KGEA 698 DKK
APOSPC3070-1KG APOSPC3070-250G
α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-m-xylen 99%
α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-m-xylen
Formel: C₈H₄F₆
Kogepunkt: 115…117 °C
Smeltepunkt: –35 °C
Massefylde: 1,378 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 26 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000392
CAS-nummer: 402-31-3
EINECS: 206-939-4
UN nummer: 1993
ADR: 3,III