5-Fluor-m-cresol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Fluoro-3-hydroxy-5-methylbenzene, 3-Fluoro-5-methylphenol
PC3069-5G PC3069-10G PC3069-1G
APOSPC3069-5GEA 371 DKK
APOSPC3069-5G APOSPC3069-10G APOSPC3069-1G
5-Fluor-m-cresol 97%
5-Fluor-m-cresol
Formel: C₇H₇FO
Molekylvægt: 126.13 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115885
CAS-nummer: 216976-31-7
UN nummer: 3265
ADR: 8 III