3,5-Bis(trifluormethyl)benzamidoxim 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: N'-Hydroxy-3,5-bis(trifluoromethyl)benzimidamide
PC3066-1G PC3066-25G PC3066-5G
APOSPC3066-1GEA 164 DKK
APOSPC3066-1G APOSPC3066-25G APOSPC3066-5G
3,5-Bis(trifluormethyl)benzamidoxim 97%
3,5-Bis(trifluormethyl)benzamidoxim
Formel: C₉H₆F₆N₂O
Molekylvægt: 272.15 g/mol
Smeltepunkt: 131…133 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00068188
CAS-nummer: 72111-09-2