3,5-Bis(trifluormethyl)benzamid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3065-25G PC3065-5G
APOSPC3065-25GEA 676 DKK
APOSPC3065-25G APOSPC3065-5G
3,5-Bis(trifluormethyl)benzamid 97%
3,5-Bis(trifluormethyl)benzamid
Formel: C₉H₅F₆NO
Smeltepunkt: 161…167 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00015511
CAS-nummer: 22227-26-5
EINECS: 244-849-7