2,4-Bis(trifluormethyl)benzamid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC3064W-5G PC3064W-10G PC3064W-1G
APOSPC3064W-5GEA 898 DKK
APOSPC3064W-5G APOSPC3064W-10G APOSPC3064W-1G
2,4-Bis(trifluormethyl)benzamid 97%
2,4-Bis(trifluormethyl)benzamid
Formel: C₉H₅F₆NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00083536
CAS-nummer: 53130-45-3