4-Aminononafluorobiphenyl 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Perfluoro-4-aminobiphenyl, 2,2',3,3',4',5,5',6,6'-Nonafluoro-[1,1'-biphenyl]-4-amine
PC3061-1G PC3061-250MG
APOSPC3061-1GEA 349 DKK
APOSPC3061-1G APOSPC3061-250MG
4-Aminononafluorobiphenyl 96%
4-Aminononafluorobiphenyl
Formel: C₁₂H₂F₉N
Smeltepunkt: 145…146 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00671483
CAS-nummer: 969-25-5