2-Amino-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Amino-3-cyanobenzotrifluoride, 2-Amino-5-trifluoromethylbenzonitrile
PC3059-1G PC3059-5G
APOSPC3059-1GEA 164 DKK
APOSPC3059-1G APOSPC3059-5G
2-Amino-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-Amino-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₅F₃N₂
Molekylvægt: 186.1300 g/mol
Kogepunkt: 95…115 °C/0.4mmHg
Smeltepunkt: 72…74 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03407465
CAS-nummer: 6526-08-5
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III