α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-2,5-xylidin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,5-Bis(trifluoromethyl)aniline
PC3058-100G PC3058-25G PC3058-250G
APOSPC3058-100GEA 273 DKK
APOSPC3058-100G APOSPC3058-25G APOSPC3058-250G
α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-2,5-xylidin 98%
α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-2,5-xylidin
Formel: C₈H₅F₆N
Molekylvægt: 229.12 g/mol
Kogepunkt: 70…71 °C/15mmHg
Massefylde: 1.467 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 71 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00074940
CAS-nummer: 328-93-8