2-Bromo-2',5'-difluoroacetophenone, Technical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,5-Difluorophenacyl bromide
PC3057-25G PC3057-5G
APOSPC3057-25GEA 7120 DKK
APOSPC3057-25G APOSPC3057-5G
2-Bromo-2',5'-difluoroacetophenone, Technical Grade
2-Bromo-2',5'-difluoroacetophenone
Formel: C₈H₅BrF₂O
Smeltepunkt: 37…40 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00142839
CAS-nummer: 258513-41-6
UN nummer: 1759
ADR: 8 III