3',5'-Bis(trifluormethyl)acetophenon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,3-Di(trifluormethyl)-5-ethanoylbenzol, 1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)ethanone, 1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
PC3056-10G PC3056-250G PC3056-50G
APOSPC3056-10GEA 132 DKK
APOSPC3056-10G APOSPC3056-250G APOSPC3056-50G
3',5'-Bis(trifluormethyl)acetophenon 98%
3',5'-Bis(trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₁₀H₆F₆O
Molekylvægt: 256.15 g/mol
Kogepunkt: 85 °C/8mmHg
Massefylde: 1.422 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 82 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009910
CAS-nummer: 30071-93-3
EINECS: 250-023-7