2',4'-Bis(trifluormethyl)acetophenon 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-[2,4-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one, 1-(2,4-Bis(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC3054-1G PC3054-5G
APOSPC3054-1GEA 230 DKK
APOSPC3054-1G APOSPC3054-5G
2',4'-Bis(trifluormethyl)acetophenon 97%
2',4'-Bis(trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₁₀H₆F₆O
Molekylvægt: 256.15 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042495
CAS-nummer: 237069-82-8