Bis(2,2,2-trifluoroethyl)ether
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC3053V-25G PC3053V-5G
APOSPC3053V-25GEA 3920 DKK
APOSPC3053V-25G APOSPC3053V-5G
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)ether
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)ether
Formel: C₄H₄F₆O
Kogepunkt: 62…63 °C
Massefylde: 1,404 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 1 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010604
CAS-nummer: 333-36-8
UN nummer: 3271
ADR: 3,II