6-Bromo-5-fluoropyridine-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC305018-1G PC305018-5G
APOSPC305018-1GEA 226 DKK
APOSPC305018-1G APOSPC305018-5G
6-Bromo-5-fluoropyridine-2-carboxylic acid
6-Bromo-5-fluoropyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₆H₃BrFNO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD13185797
CAS-nummer: 1052714-46-1