5-Bromo-2-fluoroisonicotinic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC305015-1G PC305015-250MG
APOSPC305015-1GEA 3770 DKK
APOSPC305015-1G APOSPC305015-250MG
5-Bromo-2-fluoroisonicotinic acid
5-Bromo-2-fluoroisonicotinic acid
Formel: C₆H₃BrFNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13185803
CAS-nummer: 1214377-40-8