(5-Fluoropyridin-2-yl)methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC305009-10G PC305009-1G PC305009-5G
APOSPC305009-10GEA 3000 DKK
APOSPC305009-10G APOSPC305009-1G APOSPC305009-5G
(5-Fluoropyridin-2-yl)methanol
(5-Fluoropyridin-2-yl)methanol
Formel: C₆H₆FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09027049
CAS-nummer: 802325-29-7