3-(Trifluoromethyl)azetidin-3-ol hydrochloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Trifluoromethyl-3-azetidinol hydrochloride
PC305004-1G PC305004-250MG
APOSPC305004-1GEA 680 DKK
APOSPC305004-1G APOSPC305004-250MG
3-(Trifluoromethyl)azetidin-3-ol hydrochloride 98%
3-(Trifluoromethyl)azetidin-3-ol hydrochloride
Formel: C₄H₇ClF₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13248564
CAS-nummer: 848192-96-1