4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC305000-100G PC305000-25G
APOSPC305000-100GEA 1390 DKK
APOSPC305000-100G APOSPC305000-25G
4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidine hydrochloride
4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidine hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₃F₂NO
Molekylvægt: 261.70 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01313310
CAS-nummer: 106266-04-0