6-(2,2,2-Trifluoroethoxy)pyridine-3-thio-carboxamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3048-1G PC3048-250MG
APOSPC3048-1GEA 2620 DKK
APOSPC3048-1G APOSPC3048-250MG
6-(2,2,2-Trifluoroethoxy)pyridine-3-thio-carboxamide
6-(2,2,2-Trifluoroethoxy)pyridine-3-thio-carboxamide
Formel: C₈H₇F₃N₂OS
Smeltepunkt: 120…123 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00277205
CAS-nummer: 175277-59-5
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III