1,3-Dinitro-4-(trifluormethoxy)benzen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,4-Dinitro-1-(trifluoromethoxy)benzene, 2,4-Dinitro(trifluoromethoxy)benzene
PC3042-100G PC3042-250G PC3042-25G
APOSPC3042-100GEA 1490 DKK
APOSPC3042-100G APOSPC3042-250G APOSPC3042-25G
1,3-Dinitro-4-(trifluormethoxy)benzen 98%
1,3-Dinitro-4-(trifluormethoxy)benzen
Formel: C₇H₃F₃N₂O₅
Molekylvægt: 252.11 g/mol
Kogepunkt: 273…274 °C
Smeltepunkt: –21 °C
Massefylde: 1.623 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042268
CAS-nummer: 655-07-2
UN nummer: 2927
ADR: 6.1+8 II