2,4-Dinitro-5-fluorotoluene 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Fluoro-5-methyl-2,4-dinitrobenzene
PC3041-1G PC3041-5G PC3041-25G
APOSPC3041-1GEA 164 DKK
APOSPC3041-1G APOSPC3041-5G APOSPC3041-25G
2,4-Dinitro-5-fluorotoluene 99%
2,4-Dinitro-5-fluorotoluene
Formel: C₇H₅FN₂O₄
Smeltepunkt: 84…86 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00205111
CAS-nummer: 349-01-9