4-Fluor-2,6-dinitrophenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3040W-1G PC3040W-5G
APOSPC3040W-1GEA 459 DKK
APOSPC3040W-1G APOSPC3040W-5G
4-Fluor-2,6-dinitrophenol 98%
4-Fluor-2,6-dinitrophenol
Formel: C₆H₃FN₂O₅
Molekylvægt: 202.1 g/mol
Smeltepunkt: 54…56 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00179333
CAS-nummer: 364-32-9