1-Fluor-2,4-dinitrobenzen 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1,3-Dinitro-4-fluorobenzene, 2,4-Dinitrofluorobenzene, 1-Fluoro-2,4-dinitrobenzene
PC3040-100G PC3040-1KG PC3040-500G
APOSPC3040-100GEA 240 DKK
APOSPC3040-100G APOSPC3040-1KG APOSPC3040-500G
1-Fluor-2,4-dinitrobenzen 99%
1-Fluor-2,4-dinitrobenzen
Nucleophiles can displace the activated fluorine atom.Reagent for labelling of terminal amino acid groups.
Formel: C₆H₃FN₂O₄
Molekylvægt: 186.1 g/mol
Kogepunkt: 296
Smeltepunkt: 28…30 °C
Massefylde: 1.482 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007056
CAS-nummer: 70-34-8
EINECS: 200-734-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,04199