2-Bromo-4-chloro-5-fluoroaniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromo-4-Chloro-5-fluoroaniline
PC303362-5G PC303362-1G
APOSPC303362-5GEA 3120 DKK
APOSPC303362-5G APOSPC303362-1G
2-Bromo-4-chloro-5-fluoroaniline 98%
2-Bromo-4-chloro-5-fluoroaniline
Formel: C₆H₄BrClFN
Molekylvægt: 224.458 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12026231
CAS-nummer: 120694-11-3