2,4-Difluor-5-methylbenzaldehyd 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2,4-Difluoro-5-tolylaldehyde, 2,4-Difluoro-5-tolualdehyde, 4,6-Difluoro-m-tolylaldehyde, 4,6-Difluoro-m-tolualdehyde
PC303301-5G PC303301-10G PC303301-1G
APOSPC303301-5GEA 2080 DKK
APOSPC303301-5G APOSPC303301-10G APOSPC303301-1G
2,4-Difluor-5-methylbenzaldehyd 98%
2,4-Difluoro-5-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₆F₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12196967
CAS-nummer: 315204-36-5