3,4-Dichloro-6-fluoroaniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4,5-Dichloro-2-fluoroaniline
PC303284-1G PC303284-5G
APOSPC303284-1GEA 502 DKK
APOSPC303284-1G APOSPC303284-5G
3,4-Dichloro-6-fluoroaniline 97%
3,4-Dichloro-6-fluoroaniline
Formel: C₆H₄Cl₂FN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19707630
CAS-nummer: 2729-36-4