(2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
PC303152-1G PC303152-5G PC303152-25G
APOSPC303152-1GEA 502 DKK
APOSPC303152-1G APOSPC303152-5G APOSPC303152-25G
(2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formel: C₉H₆ClF₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13194288
CAS-nummer: 601513-26-2