2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303144-1G
PC303144-5G
APOSPC303144-1GEA
1980
DKK
APOSPC303144-1G
APOSPC303144-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel:
C₉H₅ClF₃N Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD14155640 CAS-nummer: 474024-26-5 |